Learn More
Novus Biologicals™ GLIPR2 Antibody Blocking Peptide
Blocking Peptide
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-47126PEP
Código de producto. 18644805
  • 201.00€ / 0.10 miligramo
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
152007
Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
C9orf19Glioma pathogenesis-related protein 2, chromosome 9 open reading frame 19, GAPR1, GAPR-117 kD fetal brain protein, GLI pathogenesis-related 2, GliPR 2, Golgi-associated plant pathogenesis-related protein 1, Golgi-associated PR-1 protein
0.1 mg
Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.
1 mg/mL
This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-47126.
GLIPR2
Immunology
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ GLIPR2 Antibody Blocking Peptide > 0.1 mg