Learn More
Borer Chemie™ glisseal HV
Grasa de laboratorio sin silicona y altamente resistente al vacío para sellar y lubricar esmerilados fijos y giratorios de vidrio y conexiones de plástico y metal. Glisseal HV es excepcionalmente resistente a la temperatura y no gotea.
Marca: Borer Chemie™ 514300.00-CA30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin silicona
- A base de parafina
- Soporta alto vacío
- En prácticos tubos
- Muy económico, aplicar muy poco
- Excelente estabilidad de temperatura de -40 °C a +220 °C
- Uniforme, sin punto de goteo
- Resistente a la mayoría de ácidos, álcalis y gases
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Grasa lubricante | |
Especialmente adecuado para aplicaciones con alto vacío | |
Caja | |
10.5 oz. |
Pasta | |
Marrón oscuro | |
10 tubos/caja, 1 Ea. | |
300 g |
glisseal_N_HV_EN_V1.0_220215.pdf
Tamaño : 878.2 kB
Título del producto
Borer Chemie™ glisseal HV > Glisseal HV; volumen: 30 g (1 oz.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido