Learn More
Labconco™ Caja de guantes con guantes largos, cortos y mangas
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Material:
Butilo
Neopreno
Tamaño:
9,75
9.75
Grosor (imperial):
15 mil
Color:
Negro
Descripción
Guantes de caja de guantes: un par/paquete, una pieza, sin costuras, con juntas tóricas
- Neopreno: talla 9,75
- 17 mil de grosor
- CSM (caucho de polietileno clorosulfonado): disponibles en tallas 8,5 o 9,75
- También conocido como Hypalon
- Resistentes a la abrasión, al ozono y a los productos químicos oxidantes
- 15 mil de grosor
- Butilo: disponibles en tallas 8,5 y 9,75
- Proporciona una alta impermeabilidad al vapor de agua, gases y productos químicos tóxicos.
- Resistente a disolventes oxigenados y a la mayoría de los productos químicos oxidantes
- 15 mil de grosor
Mangas de caja de guantes
- Mangas rectas de neopreno
- Para su uso con manos de neopreno o látex
- Con juntas tóricas y resortes
Manos de caja de guantes: para su uso con mangas de neopreno rectas o en acordeón
- Neopreno disponible en tallas 7,5, 9 o 10
- 17 mil de grosor
- Ligero y en relieve con acabado de sujeción firme
- Látex disponible en tallas 7 o 9
- 9 mil de grosor
- Blanco, tipo quirúrgico
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Hand | Ambidiestro |
Material | Butilo |
Tamaño | 9.75 |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (imperial) | 15 mil |
Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001 |
Modelo | 5005601 |