Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo de alta resistencia Sol-Knit™ serie 39-122 Código de producto.: 12680872
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell™ Guantes de nitrilo de alta resistencia Sol-Knit™ serie 39-122
Código de producto. 12680872 Tienda Ansell Productos
7
Click to view available options
Tamaño:
7
Código de producto. 12680872
Marca: Ansell™ 39122070
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una protección altamente resistente a la fuerza mecánica y los productos químicos para una amplia variedad de entornos de trabajo. Los guantes de nitrilo de alta resistencia Sol-Knit™ ofrecen un mejor rendimiento mecánico y una mayor protección frente a los productos químicos.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Guantes industriales
  • Estos resistentes guantes ofrecen una comodidad óptima gracias a su forma ergonómica, que lo hace muy adecuado para su uso en trabajos de larga duración
  • La excelente destreza y los altos niveles de agarre en condiciones húmedas y secas contribuyen a la seguridad del usuario y, en definitiva, a la productividad general
  • Guantes resistentes con protección contra los productos químicos
Aplicaciones:
  • Ajuste de paneles, piezas y componentes
  • Aplicación de acabado a materiales y productos
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Reparación de equipos y mantenimiento
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Cambio de aceite, líquidos y filtro
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión), EN 374, EN 388, EN 407 y está aprobado según la FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Antiestáticos, sin silicona, látex ni cloro
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Latex Free Sí
Tipo de producto Guantes de nitrilo Sol-Knit™ serie 39-122
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Para tareas pesadas
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Tejido interlock de algodón
Modelo Serie 39-122
Cantidad 12 pares
Resistente a Protección contra líquidos y productos químicos
Serie 39-122
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm
Título del producto
Ansell™ Guantes de nitrilo de alta resistencia Sol-Knit™ serie 39-122 >