missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GluR1 Antibody (S355-1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30149119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30149119 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30149119

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP222399CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GluR1 Monoclonal antibody specifically detects GluR1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GluR1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S355-1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, GluA1, GLUH1, GluR-1, GLUR1gluR-A, GluR-A, GLURA, GluR-K1, glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1, HBGR1, MGC133252
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1-389 (extracellular N-terminus) of rat GluA1/GluR1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2890
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.