Learn More
GLUT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GLUT1 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16811395
|
Proteintech
21829-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16801395
|
Proteintech
21829-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
21829-1-AP antibody can also detect the 25 kDa degradation protein in SDS-PAGE.
Facilitative glucose transporter. This isoform may be responsible for constitutive or basal glucose uptake. Has a very broad substrate specificity; can transport a wide range of aldoses including both pentoses and hexoses.Especificaciones
GLUT1 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P11166, P17809 | |
20525, 24778, 6513 | |
GLUT1 Fusion Protein Ag16282 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC2A1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DYT17, DYT18, GLUT, GLUT 1, GLUT1, HepG2 glucose transporter, PED, SLC2A1 | |
SLC2A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |