Learn More
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Código de producto. 10418543
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00007025
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nombre IUPAC glutaraldehído
SMILES O=CCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyde Solution
Forma física Líquido
Punto de fusión -5°C
Nombre de nota 25%
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1.060g/cm³
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 16.4mmHg at 20°C
Cantidad 1 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 24.0 to 26.5 %
Fórmula lineal HC(O)(CH2)3CHO
Índice Merck 15, 4508
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 24.0 to 26.5%
Grado contenedores
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric dialdehyde 25 % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Glutaraldehyde