Learn More
Ácido glutárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glutaric acid is used as the raw material for organic synthesis, pharmaceutical intermediate and synthetic resin. It serves as a precursor in the production of polyester polyols, polyamides, ester plasticizers and corrosion inhibitors. It is useful to decrease polymer elasticity and in the synthesis surfactants and metal finishing compounds. It acts as an intermediate during the catabolism of lysine in mammals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido glutárico se utiliza como materia prima para la síntesis orgánica, sustancia intermedia en la industria farmacéutica y resina sintética. Sirve como precursor en la producción de polioles de poliéster, poliamidas, plastificadores de éster e inhibidores de corrosión. Es útil para disminuir la elasticidad del polímero y en la síntesis de surfactantes y compuestos de acabado de metal. Actúa como sustancia intermedia durante el catabolismo de lisina en mamíferos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, benceno y cloroformo. Ligeramente soluble en éter de petróleo.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutaric acid |
| Punto de fusión | 95°C to 99°C |
| Densidad | 1.429 |
| Punto de ebullición | 200°C (20 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1209725 |
| Índice Merck | 14,4473 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.12 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Glutaric acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Glutaric acid