Learn More
Glutaraldehído, solución en agua al 25 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
35.88€ - 277.38€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric dialdehyde
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Densidad 1.0600g/mL
pH 3.2 to 4.2
Fórmula molecular C5H8O2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10366890
Ver documentos
Thermo Scientific
119980250
25 mL Frasco de vidrio
35.88€
25 ml
10295340
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
119980010
1 L Frasco de vidrio
48.04€
1 litro
10356890
Ver documentos
Thermo Scientific
119980025
2.5 L Frasco de vidrio
97.08€
2.50 litro
11984771
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
119980100
10 L Tambor de plástico
277.38€
10 litros
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Glutaric dialdehyde
1.0600g/mL
C5H8O2
MFCD00007025
01,411
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
O=CCCCC=O
100.12
CHEBI:64276
16.4mmHg at 20°C
111-30-8, 7732-18-5
3.2 to 4.2
OHC(CH2)3CHO
01, 776
15, 4508
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehído
3485
100.12
Solución
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Muy t
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-856-5
Nombre del producto
  • Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.