missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione Peroxidase 1/GPX1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glutathione Peroxidase 1/GPX1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3G1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | Cellular glutathione peroxidase, EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, glutathione peroxidase 1, GPx-1, GSHPx-1, GSHPX1, MGC14399, MGC88245 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 [UniProt P07203] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?