Learn More
Gly-Gly, JustPURE™, polvo blanco, Fisher BioReagents
Código de producto. 10838830
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Especificaciones
Color Blanco
Peso molecular 132.119
pH 5.5 to 6.0
Cantidad 50 g
Envase Frasco de polietileno
CAS 556-50-3
Sinónimo Diglycine
Solubilidad Soluble en agua
Formulario Polvo
Grado de pureza o calidad JustPURE™