Learn More
MP Biomedicals™ Gly-Phe-7-amino-4-trifluorometilcoumarina
Gly-Phe-7-amino-4-trifluorometilcoumarina, polvo blanco
452.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Formulario | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de migración celular; análisis de señalización celular |
Peso molecular | 433,38 ; 574 (incluida la sal de TFA) |
Tipo de producto | Proteínas, enzimas y péptidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449795
|
MP Biomedicals™
03AFC03325 |
25mg |
452.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gly-Phe-AFC es un sustrato péptido fluorogénico que penetra en la célula y se utiliza en pruebas de citotoxicidad.
- Las pruebas de citotoxicidad «in vitro» se han convertido en un aspecto integral del descubrimiento de fármacos porque son un medio práctico, rentable y predictivo de caracterizar el potencial tóxico de las nuevas entidades químicas.
- También se utiliza como sustrato para medir la actividad de dipeptidil peptidasa1 (DPP1).
Especificaciones
Blanco | |
Análisis de migración celular; análisis de señalización celular | |
Proteínas, enzimas y péptidos |
Polvo | |
433,38 ; 574 (incluida la sal de TFA) | |
Mantener fresco y seco |