Learn More
Glicerina, multicomponente, U.S.P., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glycerin |
| Temperatura de inflamación | 199.00°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Cantidad | 500 mL |
| Gravedad específica | 1L = 1.26kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.1 |
| Grado | Multicomponente/USP |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction