Learn More
Glicerol, 98+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10675872 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. 10675872
Marca: Fisher Chemical G/0600/08
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glicerol, 98+ %, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Punto de fusión 18°C
pH 5
Punto de ebullición 290°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 3.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 0.003mbar 50
Forma física Líquido muy viscoso