Learn More
Glycerol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
500 ml
paquete de 4
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Punto de fusión | 18°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Punto de ebullición | 290°C (1013 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Punto de ignición | 698°F |
| Olor | Odorless |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Mostrar más |