Learn More
Glicerol, 99+ %, puro, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Punto de fusión | 18.0°C |
| Densidad | 1.2610g/mL |
| Punto de ebullición | 290.0°C |
| Temperatura de inflamación | 160°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Índice de refracción | 1.4716 |
| Mostrar más |