Learn More
Glicerol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicerol se utiliza como disolvente, edulcorante, conservante, agente anticongelante, espesante en licores y humectante en la industria alimentaria. También se utiliza en la preparación de productos farmacéuticos y de cuidado personal, mejorando así la suavidad y proporcionando lubricación. Es un componente activo en el jabón de glicerina. Se usa en jarabes para la tos, elixires y expectorantes, pasta dental, jabones, enjuagues bucales, productos para el cuidado de la piel, espumas de afeitar, productos para el cuidado del cabello y lubricantes personales a base de agua. Se utiliza como material de partida para la preparación de la nitroglicerina, el yoduro de alilo, la epiclorohidrina y el acetato de glicerina. En el campo médico, también se utiliza como laxante y para aportar una reducción temporal de la presión interna del ojo. Además de esto, se emplea para facilitar la colada de geles en gradiente, estabilizador de proteínas y componente de tampón de almacenamiento.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol. Parcialmente miscible con éter y etil acetato. No miscible con cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácido perclórico, óxido de plomo, anhídrido acético, nitrobenceno, cloro, peróxidos, ácidos fuertes y bases fuertes.
El glicerol se utiliza como disolvente, edulcorante, conservante, agente anticongelante, espesante en licores y humectante en la industria alimentaria. También se utiliza en la preparación de productos farmacéuticos y de cuidado personal, mejorando así la suavidad y proporcionando lubricación. Es un componente activo en el jabón de glicerina. Se usa en jarabes para la tos, elixires y expectorantes, pasta dental, jabones, enjuagues bucales, productos para el cuidado de la piel, espumas de afeitar, productos para el cuidado del cabello y lubricantes personales a base de agua. Se utiliza como material de partida para la preparación de la nitroglicerina, el yoduro de alilo, la epiclorohidrina y el acetato de glicerina. En el campo médico, también se utiliza como laxante y para aportar una reducción temporal de la presión interna del ojo. Además de esto, se emplea para facilitar la colada de geles en gradiente, estabilizador de proteínas y componente de tampón de almacenamiento.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol. Parcialmente miscible con éter y etil acetato. No miscible con cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácido perclórico, óxido de plomo, anhídrido acético, nitrobenceno, cloro, peróxidos, ácidos fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glycerol |
Punto de fusión | 18 °C |
Densidad | 1.26 |
Punto de ebullición | 182°C (20 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
Olor | Odorless |
Fórmula lineal | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Índice de refracción | 1.474 |
Cantidad | 2500 mL |
Beilstein | 635685 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Glycerol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.