Learn More
Glicerol, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glycerol is widely used in cosmetics, especially for production of soaps and lotions, solvents and emulsifiers. It may also be found in inks, adhesives and pharmaceuticals. It plays an important role in the manufacture of plastics and resins. Glycerol bonded with silica gel plays an important role for effective removal of traces of Co(II) from aqueous solutions. Also useful for optical clearing of gastric tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glycerol |
Punto de fusión | 18°C |
Densidad | 1.26 g/cm3 |
Punto de ebullición | 182°C (20 mm) |
Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
Punto de ignición | 400°C (752°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.5% |
Índice de refracción | 1.474 |
Cantidad | 1 L |
Beilstein | 635685 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P05L015 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | 036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2 |
U16K004 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | 036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2 |
Y03I015 | Certificado de análisis | 11/08/2023 | 036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2 |
Z19I009 | Certificado de análisis | 11/01/2023 | 036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2 |
Y03I016 | Certificado de análisis | 09/11/2022 | 036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2 |