Learn More
Glicerol, para análisis, solución acuosa al 86-88 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10451301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
250 ML
Código de producto. 10451301
Marca: Thermo Scientific Acros 295602500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota 86 to 88% wt% Aqueous Solution
Punto de fusión 18.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2270g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4520 to 1.4750
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.227
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viscosidad 1069 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Porcentaje de pureza 86.0 to 88.0%
Grado Análisis
Forma física Líquido viscoso