missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glicerol, para electroforesis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 18°C |
pH | 5 |
Punto de ebullición | 290°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 500 mL |
Densidad del vapor | 3.17 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.09g/mol |
Presión de vapor | 0.003mbar 50 |
Forma física | Líquido muy viscoso |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'