Learn More
Glicerol formal, 99+ %, mezcla de isómeros, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol formal |
| Nombre de nota | 99+% |
| CAS | 4740-78-7, 5464-28-8 |
| Densidad | 1.2100g/mL |
| pH | 4.0 to 6.5 (10% soln.) |
| Punto de ebullición | 193.0°C to 195.0°C |
| Temperatura de inflamación | 97°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.