Learn More
Glicerol (biología molecular), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-26130
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021083 1 L Frasco de vidrio 1 LT
12144481 4 L Frasco de vidrio 4 litros
2 options
Código de producto. 10021083
Marca: Fisher BioReagents BP2291
Solicitar formato a granel o personalizado
Para almacenamiento a baja temperatura de enzimas y cultivos bacterianos
El glicerol se utiliza para el almacenamiento a baja temperatura de enzimas y cultivos bacterianos, la purificación de proteínas y como componente en tampones de carga por electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Información de descomposición >290°C
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.261g/cm³
pH 5
Punto de ebullición 290°C
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 4520
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Presión de vapor 0.003mbar at 50°C
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Líquido viscoso