Learn More
Monoestearato de glicerol, purificado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11324918
Monoestearato de glicerol, purificado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324918
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11324918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043883.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Glycerol monostearate is used as an emulsifier, resin lubricant, opacifier, emollient, bodying agent in a variety of cosmetic formulations for skincare and haircare. It is also used as a thickening, anti-caking and preservative agent. It is also useful for preventing ice creams from drying out or being too sweet. It is further used as a foaming agent for the foam-mat drying of papaya. It is also used as an anti-staling agent in bread.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31566-31-1
Fórmula molecular C21H42O4
Peso molecular (g/mol) 358.563
Número MDL MFCD00036186
Clave InChI VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyceryl monostearate, monostearin, glyceryl stearate, 1-stearoyl-rac-glycerol, tegin, 1-monostearin, 1-glyceryl stearate, glycerol monostearate, 1-monostearoylglycerol, octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24699
ChEBI CHEBI:75555
Nombre IUPAC octadecanoato de 2,3-dihidroxipropil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol monostearate
Nombre de nota Purified
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14,4489
Información de solubilidad Soluble in hot organic solvents;Soluble in hot water; Slightly soluble in ethanol; Insoluble in aliphatic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.56
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP17L019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog Number043883.A1,043883.30,043883.A7
Número de loteZ10K036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog Number043883.A1,043883.30,043883.A7
Número de loteR08K071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number043883.A1,043883.30,043883.A7
Número de loteU03J016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2023 Catalog Number043883.A1,043883.30,043883.A7
Número de loteU02J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2023 Catalog Number043883.A1,043883.30,043883.A7
RUO – Research Use Only
Título del producto
Monoestearato de glicerol, purificado, Thermo Scientific Chemicals >