Learn More
Glicerol, puro, solución acuosa al 83,5-88.5% de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-215431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073400 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10145743 5 L Frasco de plástico 5 LT
2 options
Código de producto. 10073400
Marca: Thermo Scientific Acros 277360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2270g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4520 to 1.4750
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.227
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viscosidad 1069 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Porcentaje de pureza 83.5 to 88.5%
Grado Pure
Forma física Líquido viscoso