Learn More
Glicerol, puriss., Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 Kg
5 litros
70 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC. |
| Densidad | 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Residuos de ignición | ≤0.01% (as SO4) |
| Punto de ignición | 698°F |
| Fórmula lineal | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Glycerol