Learn More
Glycerol, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Densidad | 1.25g/mL |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Punto de ignición | 698°F |
| Fórmula lineal | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Cantidad | 2.5 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Densidad del vapor | 3.1 (vs air) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.09g/mol |
| Mostrar más |