Learn More
Glicerol, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379047
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
Código de producto. 11379047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038988.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol is used as emulsifier, thickening agent in cosmetics and foods, plasticizer in packaging, paints and paper industry, preservative in food and beverages. It is used in pharmaceutical preparations to improve smoothness and providing lubrication. It is also used in epichlorohydrin and mono propylene glycol production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota HPLC Grade
Punto de fusión 18°C
Color Incolora
Densidad 1.26
Punto de ebullición 182°C (20 mm)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.474
Cantidad 4 x 1 L
Beilstein 635685
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Grado HPLC
Forma física Líquido viscoso
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato