Learn More
Glyceryl monooleate, 36.9%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glyceryl monooleate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 37% |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.5 |
Forma física | Liquid |