Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 2,5 Código de producto.: 15464349
Thermo Scientific Chemicals Glicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 2,5
Código de producto. 15464349
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Código de producto. 15464349
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61855.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
This buffer solution is used for eluting (dissociating) antibodies in various antibody purification procedures such as affinity purification of antibody using peptide coupled to a column. It is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Esta solución tampón se utiliza para la elución (disociación) de anticuerpos en varios procedimientos de purificación de anticuerpos, como la purificación por afinidad de anticuerpos mediante péptidos acoplados a una columna. Se utiliza ampliamente como tampón para diversas aplicaciones inmunológicas. La glicina también se utiliza como eluyente en la cromatografía de columnas. Se ha demostrado que la glicina se utiliza en la determinación enzimática de lactato con deshidrogenasa láctica.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml) y acetona (ligeramente soluble). Insoluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada entre 2 y 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 2.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP19L570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog NumberJ61855.AP,J61855.AK
Número de loteN25L501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog NumberJ61855.AP,J61855.AK
Número de loteM16L556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberJ61855.AP,J61855.AK
Número de loteY25K522 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberJ61855.AP,J61855.AK
Número de loteX20K534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberJ61855.AP,J61855.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Glicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 2,5 >