Learn More
Glicina, 98 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 GR
5 Kg
Código de producto. 10784611
Marca: Thermo Scientific Acros 120072500
Solicitar formato a granel o personalizado
La glicina, n.º de CAS 56-40-6, es una formulación purificada del aminoácido, glicina, (ácido aminoacético) que se utiliza en la síntesis de varios compuestos, entre ellos la creatinina, las purinas y las porfirinas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La glicina es un ácido esencial que se puede utilizar para la síntesis de creatina, purinas y porfirinas
  • Soluble en agua; tiene un pH de ∼=5,5-6,5 en solución
  • La glicina es un neurotransmisor inhibidor que regula la actividad de los receptores NMDA y afecta la actividad neuronal
Aplicaciones
  • La glicina también se puede utilizar para mantener la presión osmótica o como componente de otros tampones de biología molecular que dependen de iones
  • La glicina se utiliza en biología molecular como un componente de tampón para la electroforesis en gel; la capacidad de la glicina para adoptar una carga negativa a un pH superior lo hace ideal para separar las proteínas en la capa de apilamiento
  • Diseñado para aplicaciones de bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión 233°C
Arsénico (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Color De incoloro a amarillo
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Residuo después del encendido 0.1% max.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Índice Merck 15, 4526
Densidad 1.5950g/mL
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Total Base)
Grado Extra puro
Forma física Líquido