Learn More
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845298
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.067
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Densidad 1.595
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Gravedad específica 1.595
Grado Biología molecular
Forma física Polvo