Learn More
Glicina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10101620
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
C2H5NO2, número CAS-56-40-6, glicolixir, padil, aciport, glicina hampshire, ácido aminoetanoico, glicina, glicocoll, glicosteno, glicoamina, ácido aminoacético, 1 kg, CHEBI:15428, blanco, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, ácido 2-aminoacético, 182 °C, 8131, 75.067, jarra de polvo de plástico, de 5,9 a 6,4
C2H5NO2, número CAS-56-40-6, glicolixir, padil, aciport, glicina hampshire, ácido aminoetanoico, glicina, glicocoll, glicosteno, glicoamina, ácido aminoacético, 1 kg, CHEBI:15428, Blanco, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, ácido 2-aminoacético, 182 ºC, 8131, 75.067, jarra de polvo de plástico, 5.9 a 6.4
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 182°C
pH 5.9 to 6.4
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07g/mol
Forma física Polvo
Título del producto
Glicina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™ >