Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, grado de electroforesis, +99,5 % Código de producto.: 15406349
Thermo Scientific Chemicals Glicina, grado de electroforesis, +99,5 %
Código de producto. 15406349
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 15406349
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64365.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
La glicina se utiliza como un componente de los tampones de desplazamiento de Tris-glicina y Tris-glicina-SDS para la electroforesis en gel de poliacrilamida. La glicina es también un componente del tampón de transferencia Towbin para Western blot. Neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de receptores NMDA.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glicina se utiliza como un componente de la Tris-glicina y de la Tris-glicina-SDS para la electroforesis en gel de poliacrilamida. La glicina es también un componente del tampón de transferencia de Towbi para la electrotransferencia. Neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de receptores NMDA.
Solubilidad
Libremente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Color Blanco
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Índice Merck 14,4491
Información de solubilidad Freely soluble in water
Densidad 1.595
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Glicina, grado de electroforesis, +99,5 % >