Learn More
Glicina, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 16635743
Click to view available options
FRASCO DE POLIETILENO DE 25 KG
Cumple las especificaciones analíticas las farmacopeas EUR., BP, USP, 99-101 % (basado en sustancia en anhidro)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 56-40-6
pH 5.9 to 6.4
Cloruro Max. 50 ppm
Metales pesados (como Pb) Max. 10 ppm
Fórmula molecular C2H5NO2
Pérdida por secado Max. 0.2 %
Envase Frasco de plástico
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
según el método de USP Complying
SMILES NCC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
Peso molecular (g/mol) 75.07
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Sulfato Max. 0.005 %
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0 %
Ceniza sulfatada Max. 0.1 %
Grado Orgánicos reactivos farmacopea
Cantidad 25 kg
Forma física Sólido