Learn More
Clorhidrato de glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494783
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11494783
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12162.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de glicina es un neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Solubilidad
Soluble en agua (> 100 g/l).
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6000-43-7
Fórmula molecular C2H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 111.53
Número MDL MFCD00012872
Clave InChI IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine hydrochloride
Punto de fusión 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Índice Merck 14,4491
Información de solubilidad Soluble in water (>100g/L).
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.53
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.