Learn More
Glicina, reactivo de biología molecular, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456551 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Electroforesis y transferencia de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Grado Biología molecular
Densidad 1.16g/mL (Lit.)
Cantidad 5 kg
Forma física Polvo