Learn More
Glicina, PlusOne™, Cytiva
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
- Se utiliza en IEF y PAGE
- Soluble en agua fría y caliente, ligeramente soluble en acetona
- Insoluble en éter dietílico
- Sólido
- Se utiliza como componente de tampones
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine |
| CAS | 56-40-6, 7732-18-5 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.7% |
| Fórmula molecular | C2H5NO2 |
| Número MDL | MFCD00008131 |
| Sinónimo | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
| Clave InChI | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 75.07 |
| Mostrar más |