Learn More
Solución de glicolato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12942125 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Unit Size:
100 ml
250 ml
500 ml
Product Code. Cantidad Envase unitSize
12942125 100 mL Frasco 100 ml
12952125 250 mL Frasco 250 ml
12962125 500 mL Frasco 500 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12942125
Brand: Fisher Chemical A 019 100
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Chemical Identifiers
Fórmula molecular C2H3O3-
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycolate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Water
Cantidad 100 mL