Learn More
Ácido glicólico 70 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10425851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10425851 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10475271 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
11935081 25 kg Bidón de metal 25 KG
3 options
Código de producto. 10425851
Marca: Thermo Scientific Acros 411032500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-14-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00004312
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
SMILES C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
Nombre de nota 70% in water
Punto de fusión 10.0°C
Punto de ebullición 113.0°C
Color Amarillo
Fórmula lineal CH2OHCOOH
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.04
Porcentaje de pureza 70%
Densidad 1.2700 g/mL
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Forma física Solución
Gravedad específica 1.27
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycolic acid, 67% in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.