Learn More
Bisulfito sódico de glioxal hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glyoxal sodium bisulfite hydrate |
Punto de fusión | 193.0°C to 195.0°C |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
Fórmula lineal | [-CH(OH)SO3Na]2·xH2O |
Índice Merck | 14,451 |
Información de solubilidad | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Nombre IUPAC | disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |