missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GM-CSF Antibody (Theraclone patent anti-GM-CSF), Novus Biologicals™

Código de producto. 30044280 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30044280 100 μg 100 microgramos
30045524 50 μg 50 microgramos
30046175 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30044280

Marca: Novus Biologicals™ NBP328565100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

GM-CSF Monoclonal antibody specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GM-CSF
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Theraclone patent anti-GM-CSF
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P04141
Alias de gen colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
Especie del huésped Human
Inmunógeno CSF2/ GM-CSF
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1437
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.