Learn More
Kit de extracción de OMG
Kit de extracción de OMG
Marca:  Thermo Scientific Oxoid 4466336
Código de producto. 15940491
  • 943.00€ / 50 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de extracción de OMG permite una purificación rápida y sencilla del ADN para su uso en pruebas de seguridad alimentaria para organismos modificados genéticamente. El kit es capaz de aislar ADN altamente purificado de una amplia variedad de tipos de muestras diferentes sin el uso de reactivos tóxicos. Los beneficios del kit de extracción de OMG sobre otros productos disponibles en el mercado incluyen:
  • Rendimiento: aislamiento de ADN extremadamente puro (A260/A280 >1,8)
  • Especificidad: adaptado a muestras de alimentos para el análisis de materiales transgénicos
  • Eficacia: el tiempo total de ensayo es inferior a 2 horas, lo que requiere pasos de manipulación mínimos
    El kit de extracción de OMG emplea purificación de ADN a base de sílice utilizando tecnología de columna de centrifugación para proporcionar muestras para pruebas de OMG. El kit se ha adaptado específicamente para el análisis de materiales transgénicos de una amplia gama de matrices de muestras, incluyendo materias primas, alimentos procesados y piensos. El kit de extracción de OMG, que elimina eficazmente los inhibidores, proporciona ADN aislado altamente purificado de forma rápida, fiable y segura.
    El desarrollo y fabricación de este kit se producen mediante una asociación con el IMEGEN (Instituto de Medicina Genómica), que tiene una larga experiencia en investigación y desarrollo de OMG.
    Otros productos relacionados incluyen:
    Kit de cuantificación de soja Roundup Ready TaqMan™
    Kit de detección de OMG TaqMan™
    Kit de cuantificación de maíz OMG TaqMan™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Kit de extracción de OMG, 50 prep., PCR, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), secuenciación de aplicación posterior, permite una purificación rápida y fácil del ADN para su uso en pruebas de seguridad alimentaria para organismos modificados genéticamente
    Alimentos y medio ambiente, Hongos, Planta, Levadura
    PCR, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), secuenciación
    50 preparación(es)
    De 5 a 20 g
    Columna de centrifugación de sílice
    ADN genómico
    Tampón de lisis-1 2x500 ml, tampón de lisis-2 30 ml, tampón de lavado-1 30 ml, tampón de lavado-2 35 ml, agua 30 ml, tampón de proteinasa 1,8 ml, proteinasa K 30 mg, ARNasa 10 mg, 50 columnas de filtro de ADN, 100 tubos de recogida
    Kit de extracción de OMG
    100 ng/μl