Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP
Los Cuchillos para Palés GMP Sampling Systems™ son una gama de cuchillos de acero inoxidable ideales para aplicaciones higiénicas.
Marca:  Sampling Systems™ A330-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879621
  • 26.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricación libre de grietas
  • Fabricados totalmente con acero inoxidable
  • Acabado satinado
Especificaciones
Especificaciones
Cuchillo de Palés
Pulido
200 mm
Acero inoxidable
325 mm
32 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP > Tamaño: Cuchilla de 200 mm