Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Sistema de 30 prueba GN-ID A + B combinadas
Tienda Novacyt Group ProductosDescripción
Los siguientes organismos se incluyen en la base de datos de GNA dentro del software del sistema de identificación de microbios:
- Acinetobacter baumannii
- Acinetobacter lwoffii
- Acinetobacter haemolyticus
- Citrobacter freundii
- Citrobacter diversus
- Edwardsiella tarda
- Enterobacter aerogenes
- Enterobacter cloacae
- Pantoea agglomerans
- Enterobacte gergoviae
- Cronobacter sakazakii
- Escherichia coli
- Escherichia coli - inactiva
- Hafnia alvei
- Klebsiella oxytoca
- Klebsiella ozaenae
- Klebsiella pneumoniae
- Klebsiella rhinoscleromatis
- Morganella morganii
- Proteus mirabilis
- Proteus vulgaris
- Providencia rettgeri
- Providencia alcalifaciens
- Providencia stuartii
- Especies de Salmonella
- Salmonella typhi
- Salmonella choleraesuis
- Salmonella paratyphi A
- Salmonella gallinarum
- Salmonella pullorum
- Salmonella arizonae
- Serratia marcescens
- Serratia rubidaea
- Shigella serogrupos A, B y C
- Shigella sonnei (grupo D)
- Yersinia enterocolitica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO13485 ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Marcado CE | Sí |
| Clia Complexity | Media-alta |
| Analitos detectables | lisina, ornitina, H2S, glucosa, manitol, xilosa, Indole, ureasa, Voges Proskauer, citrato, TDA, nitrato y gelatina, malonato, inositol, sorbitol, ramnosa, sucrosa, lactosa, arabinosa, adonitol, rafinosa, salicina, arginina, TDA, nitrato |
| Formato | 30 tiras reactivas A, 30 tiras reactivas B |
| Tipo de muestra | Aislamiento bacteriano |
| Sensibilidad | >99% |
| Tipo | Tira reactiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Un sistema de identificación para todas las enterobacterias actualmente reconocidas y una amplia gama de bacilos gramnegativos positivos y negativos a oxidasa. |
| Mostrar más |