Learn More
Abnova™ GNPDA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00010007-T02.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Western Blot | |
GNPDA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 31.9kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GNPDA1 antibody (Mfr. No. H00010007-B02) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
NM_005471.3 | |
pCMV-GNPDA1 full-length | |
100 μL | |
Human |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- 100UL GNPDA1 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol