missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GnRH1 Monoclonal Antibody (LHRH13-426.12), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11593423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11593423 500 μg 1 miligramo
17890466 100 μg 100 microgramos
17800186 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11593423

Marca: Invitrogen™ MA110817

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10817 detects Gonadotropin Releasing Hormone from human samples. MA1-10817 has been successfully used in ELISA, radioimmune assays and immunohistochemistry applications. The MA1-10817 immunogen is purified human gonadotropin releasing hormone.

The Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH) is produced in the hypothalamus and influences the release of Luteinizing Hormone in the pituitary gland. LH-RH is also known as Gonadotropin-releasing hormone (Gn-RH).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GnRH1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon LHRH13-426.12
Concentración 1.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica GNRH1
N.º de referencia del gen P01148
Alias de gen Gnrh; Gnrh1; Gnrh2; Gnrha; GnRH-associated peptide 1; GnRH-associated peptide I; GnRH-I; Gonadoliberin I; Gonadoliberin-1; Gonadorelin; gonadotropin releasing hormone 1; gonadotropin releasing hormone 2; gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone); gonadotropin-releasing hormone 1 variant A; gonadotropin-releasing hormone 1 variant B; Gonadotropin-releasing hormone I; GRH; hpg; hypogonadal; leuteinizing-releasing hormone; LHRH; LH-RH I; Lhrh1; LNRH; Luliberin I; luteinizing hormone releasing hormone; luteinizing hormone-releasing hormone; luteinizing hormone-releasing hormone I; Lutropin; Progonadoliberin I; progonadoliberin-1; prolactin release-inhibiting factor; Prolactin release-inhibiting factor 1; Prolactin release-inhibiting factor I; Rgnrhg1
Símbolos de los genes GNRH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human gonadotropin releasing hormone.
Método de purificación Protein A
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2796
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.