Learn More
Honeywell™ Mosquetón GO55
Código de producto. 12615003
Change view
Click to view available options
:
Para su uso con equipo de protección anticaídas.
Código de producto.
12615003 Para su uso con equipo de protección anticaídas.
1 options
Código de producto. 12615003
Marca: Honeywell™ 1009249
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mosquetón de acero para equipo de protección anticaídas que incorpora un gancho de amplia abertura.
  • Estructura de acero.
  • Gancho de amplia abertura
  • Para equipo de protección anticaídas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificación CE: 0082/036/160/09/00/0256
Para utilizar con (equipo) Equipo de protección anticaídas
Incluye Abertura: 55 mm
Resistencia Resistencia a la rotura: >2500 daN
Peso (métrico) 0,450 g
Anchura (métrico) 115 mm
Longitud (métrico) 218 mm
Material Acero