missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca: Invitrogen H10001C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
Human IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects Human IgG Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
Human IgG Fc, Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, FITC | |
Polyclonal | |
PBS with 4mg/mL BSA and 0.1% sodium azide | |
purified | |
ASR | |
Human | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
FITC | |
Goat | |
2 mL | |
Secondary | |
4° C, store in dark | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido