Learn More
Goat anti-Mouse IgA Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen 626720
Código de producto. 10037952
  • 244.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mouse IgA Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgA Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mouse IgA Cross-Adsorbed
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Liquid
ELISA
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol, 4mg/mL BSA and 0.19% Kathon; pH 7.4
Mouse IgA
1 mL
Secondary
4° C
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Goat anti-Mouse IgA Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone