missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Rhodamine Red™-X

Código de producto. 10779364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10779364 1 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10779364

Marca: Invitrogen™ R6394

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody for ICC/IF

Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Rhodamine Red-X
Formulación PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.